Ethyl-2,6-difluorobenzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC57044-100G PC57044-5G
APOSPC57044-100GEA 151 EUR
APOSPC57044-100G APOSPC57044-5G
Ethyl-2,6-difluorobenzoate 97%
Ethyl-2,6-difluorobenzoate
Formel: C₉H₈F₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06204338
CAS-Nummer: 19064-14-3