2-Fluor-5-nitrobenzylalkohol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5704-10G PC5704-5G
APOSPC5704-10GEA 152 EUR
APOSPC5704-10G APOSPC5704-5G
2-Fluor-5-nitrobenzylalkohol 95+%
2-Fluor-5-nitrobenzylalkohol
Formel: C₇H₆FNO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02683502
CAS-Nummer: 63878-73-9