2,6-Difluor-3-methoxyanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Amino-2,4-difluoroanisole
PC57026-5G PC57026-1G
APOSPC57026-5GEA 799 EUR
APOSPC57026-5G APOSPC57026-1G
2,6-Difluor-3-methoxyanilin 98%
2,6-Difluor-3-methoxyanilin
Formel: C₇H₇F₂NO
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04115898
CAS-Nummer: 144851-62-7
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III