2-(3-Fluorphenyl)ethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5701-1G
PC5701-25G
PC5701-5G
PC5701-100G
APOSPC5701-1GEA
14.7
EUR
APOSPC5701-1G
APOSPC5701-25G
APOSPC5701-5G
APOSPC5701-100G
2-(3-Fluorphenyl)ethanol 98%
2-(3-Fluorphenyl)ethanol
Formel:
C₈H₉FO Siedepunkt: 90 °C/3mmHg Dichte: 1.125 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 107 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00045998 CAS-Nummer: 52059-53-7 |