Pentafluorphenylisothiocyanat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC5692-5G PC5692-100MG PC5692-1G PC5692-10G
APOSPC5692-5GEA 260 EUR
APOSPC5692-5G APOSPC5692-100MG APOSPC5692-1G APOSPC5692-10G
Pentafluorphenylisothiocyanat 96%
Pentafluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇F₅NS
Siedepunkt: 109…110 °C/35mmHg
Dichte: 1.56 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00041042
CAS-Nummer: 35923-79-6
EINECS: 252-791-9
UN-Nummer: 2922
ADR: 8+6.1,III