Pentafluorphenylhydrazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5690-25G PC5690-5G PC5690-100G
APOSPC5690-25GEA 188 EUR
APOSPC5690-25G APOSPC5690-5G APOSPC5690-100G
Pentafluorphenylhydrazin 97%
Pentafluorphenylhydrazin
Formel: C₆H₃F₅N₂
Schmelzpunkt: 74…76 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007574
CAS-Nummer: 828-73-9