4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56867-1G PC56867-5G PC56867-25G
APOSPC56867-1GEA 132 EUR
APOSPC56867-1G APOSPC56867-5G APOSPC56867-25G
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrClFO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16622238
CAS-Nummer: 194804-94-9