3,5-Difluorthiophenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Difluorobenzenethiol, 3,5-Difluorobenzene-1-thiol, 1,3-Difluoro-5-mercaptobenzene
PC5677-1G
PC5677-25G
PC5677-5G
APOSPC5677-1GEA
23.2
EUR
APOSPC5677-1G
APOSPC5677-25G
APOSPC5677-5G
3,5-Difluorthiophenol
3,5-Difluorthiophenol
Formel:
C₆H₄F₂S Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06201795 CAS-Nummer: 99389-26-1 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |