(Pentafluorphenyl)acetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl cyanide, 2-(Perfluorophenyl)acetonitrile, Pentafluorobenzyl cyanide, (2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)acetonitrile
PC5660-25G PC5660-5G
APOSPC5660-25GEA 288 EUR
APOSPC5660-25G APOSPC5660-5G
(Pentafluorphenyl)acetonitril 98%
(Pentafluorphenyl)acetonitril
Formel: (C₆F₅)CH₂CN
Molekulargewicht: 207.1 g/mol
Siedepunkt: 107…111 °C/17mmHg
Dichte: 1.61 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013814
CAS-Nummer: 653-30-5
EINECS: 211-498-6
UN-Nummer: 3276
ADR: 6.1 III