(2-Fluorphenyl)acetonitril 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluorobenzyl cyanide, 2-(2-Fluorophenyl)acetonitrile
PC5652-100G PC5652-500G
APOSPC5652-100GEA 33.5 EUR
APOSPC5652-100G APOSPC5652-500G
(2-Fluorphenyl)acetonitril 90%
(2-Fluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆FN
Siedepunkt: 235 °C
Dichte: 1.059 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 96 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001897
CAS-Nummer: 326-62-5
EINECS: 206-313-0
UN-Nummer: 3276
ADR: 6.1,III