3-(Trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, (3-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, 3-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(3-(trifluoromethyl)phenyl)borane
PC5641-100G PC5641-25G PC5641-5G
APOSPC5641-100GEA 132 EUR
APOSPC5641-100G APOSPC5641-25G APOSPC5641-5G
3-(Trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
3-(Trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₆BF₃O₂
Schmelzpunkt: 162…164 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151854
CAS-Nummer: 1423-26-3