3-((Trifluormethyl)thio)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5639-1G PC5639-25G PC5639-5G
APOSPC5639-1GEA 36.4 EUR
APOSPC5639-1G APOSPC5639-25G APOSPC5639-5G
3-((Trifluormethyl)thio)benzoesäure 98%
3-((Trifluormethyl)thio)benzoesäure
Formel: C₈H₅F₃O₂S
Schmelzpunkt: 71…74 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236337
CAS-Nummer: 946-65-6