2,3,6-Trifluorisonicotinsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,3,6-Trifluoropyridine-4-carboxylic acid
PC5635-10G
PC5635-1G
PC5635-5G
APOSPC5635-10GEA
841
EUR
APOSPC5635-10G
APOSPC5635-1G
APOSPC5635-5G
2,3,6-Trifluorisonicotinsäure 97%
2,3,6-Trifluorisonicotinsäure
Formel:
C₆H₂F₃NO₂ Molekulargewicht: 177.08 g/mol Schmelzpunkt: 125…127 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03840204 CAS-Nummer: 675602-92-3 |