Tetraethylammoniumfluorid Hydrat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Tetrylammonium fluoride hydrate, Tetraethylammonium fluoride xhydrate
PC56243-100G PC56243-25G PC56243-5G
APOSPC56243-100GEA 379 EUR
APOSPC56243-100G APOSPC56243-25G APOSPC56243-5G
Tetraethylammoniumfluorid Hydrat 98%
Tetraethylammoniumfluorid Hydrat
Formel: C₈H₂₀FN·xH₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149990
CAS-Nummer: 98330-04-2