2-Amino-4-(2,4-difluorphenyl)thiazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5624-1G
PC5624-250MG
APOSPC5624-1GEA
52.2
EUR
APOSPC5624-1G
APOSPC5624-250MG
2-Amino-4-(2,4-difluorphenyl)thiazol
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
Formel:
C₉H₆F₂N₂S Schmelzpunkt: 118 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00472891 CAS-Nummer: 105512-80-9 |