[(5-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56043-1G PC56043-250MG
APOSPC56043-1GEA 452 EUR
APOSPC56043-1G APOSPC56043-250MG
[(5-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
[(5-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
Formel: C₈H₁₀Cl₂FN₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12914002
CAS-Nummer: 1216862-84-8