3-Amino-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5588-1G PC5588-5G PC5588-25G
APOSPC5588-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5588-1G APOSPC5588-5G APOSPC5588-25G
3-Amino-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
3-Amino-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C6H4ClF3N2
Schmelzpunkt: 92…94 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01862661
CAS-Nummer: 117519-09-2
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III