Bromodifluoroacetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC5574-100G
PC5574-25G
PC5574-5G
APOSPC5574-100GEA
139
EUR
APOSPC5574-100G
APOSPC5574-25G
APOSPC5574-5G
Bromodifluoroacetic acid 97%
Bromodifluoroacetic acid
Formel:
C₂HBrF₂O₂ Siedepunkt: 134 °C Schmelzpunkt: 26,5 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02183519 CAS-Nummer: 354-08-5 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III |