2-Methylsulphonyl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(Methylsulphonylacetyl)benzotrifluoride
PC5551-25G PC5551-5G PC5551-1G
APOSPC5551-25GEA 748 EUR
APOSPC5551-25G APOSPC5551-5G APOSPC5551-1G
2-Methylsulphonyl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanone
Formel: C₁₀H₉F₃O₃S
Schmelzpunkt: 100…102 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01941309
CAS-Nummer: 386715-52-2