2,6-Difluor-4-methoxyanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Amino-3,5-difluoroanisole
PC5543-1G PC5543-5G PC5543-10G
APOSPC5543-1GEA 40.6 EUR
APOSPC5543-1G APOSPC5543-5G APOSPC5543-10G
2,6-Difluor-4-methoxyanilin
2,6-Difluor-4-methoxyanilin
Formel: C₇H₇F₂NO
Schmelzpunkt: 38…40 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115922
CAS-Nummer: 151414-47-0
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III