2,3,4,5,6-Pentafluorbenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (Perfluorophenyl)methanol, (2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methanol
PC5540-100G PC5540-25G
APOSPC5540-100GEA 220 EUR
APOSPC5540-100G APOSPC5540-25G
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzylalkohol 98%
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₃F₅O
Molekulargewicht: 198.09 g/mol
Siedepunkt: 114…115 °C/60mmHg
Schmelzpunkt: 30…32 °C
Flammpunkt: 87 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004602
CAS-Nummer: 440-60-8