2-Fluor-6-nitrobenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
PC5538-5G PC5538-25G PC5538-100G
APOSPC5538-5GEA 21.9 EUR
APOSPC5538-5G APOSPC5538-25G APOSPC5538-100G
2-Fluor-6-nitrobenzoesäure 97%
2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄FNO₄
Molekulargewicht: 185.11 g/mol
Schmelzpunkt: 143…147 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01862079
CAS-Nummer: 385-02-4