Pentafluorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzonitrile
PC5510-100G PC5510-500G PC5510-5G
APOSPC5510-100GEA 79.9 EUR
APOSPC5510-100G APOSPC5510-500G APOSPC5510-5G
Pentafluorbenzonitril 98%
Pentafluorbenzonitril
Formel: C₇F₅N
Siedepunkt: 161…164 °C
Schmelzpunkt: 44256 °C
Dichte: 1.53 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 29 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001775
CAS-Nummer: 773-82-0
EINECS: 212-259-9
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III