2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5505-10G
PC5505-5G
PC5505-1G
APOSPC5505-10GEA
440
EUR
APOSPC5505-10G
APOSPC5505-5G
APOSPC5505-1G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₇F₃O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09832319 CAS-Nummer: 119692-41-0 |