3-Brom-5-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5486-5G PC5486-1G PC5486-25G
APOSPC5486-5GEA 36.4 EUR
APOSPC5486-5G APOSPC5486-1G APOSPC5486-25G
3-Brom-5-(trifluormethyl)benzonitril 98%
3-Brom-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃BrF₃N
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09800708
CAS-Nummer: 691877-03-9