6-Fluor-m-kresol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluoro-5-methylphenol, 1-Fluoro-2-hydroxy-4-methylbenzene
PC5456-100G
PC5456-25G
PC5456-5G
APOSPC5456-100GEA
220
EUR
APOSPC5456-100G
APOSPC5456-25G
APOSPC5456-5G
6-Fluor-m-kresol 98%
6-Fluor-m-kresol
Formel:
C₇H₇FO Siedepunkt: 172…174 °C Dichte: 1.155 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 67 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00190101 CAS-Nummer: 63762-79-8 |