3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5446-10G PC5446-1G PC5446-5G
APOSPC5446-10GEA 108 EUR
APOSPC5446-10G APOSPC5446-1G APOSPC5446-5G
3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzylalkohol 97%
3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₆ClF₃O
Schmelzpunkt: 53…57 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972758
CAS-Nummer: 948014-51-5