Pentafluoranisol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC5430-100G PC5430-25G PC5430-5G
APOSPC5430-100GEA 454 EUR
APOSPC5430-100G APOSPC5430-25G APOSPC5430-5G
Pentafluoranisol 98%
Pentafluoranisol
Formel: C₇H₃F₅O
Siedepunkt: 136…138 °C
Schmelzpunkt: –38 °C
Dichte: 1.398 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 32 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000289
CAS-Nummer: 389-40-2
EINECS: 206-866-8
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR