2,3'-Dibrom-4'-fluoracetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-1-(3-bromo-4-fluorophenyl)ethanone
PC5429-5G
PC5429-1G
PC5429-25G
APOSPC5429-5GEA
65.4
EUR
APOSPC5429-5G
APOSPC5429-1G
APOSPC5429-25G
2,3'-Dibrom-4'-fluoracetophenon
2,3'-Dibrom-4'-fluoracetophenon
Formel:
C₈H₅Br₂FO Molekulargewicht: 295.93 g/mol Schmelzpunkt: 48…52 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07368759 CAS-Nummer: 435273-49-7 UN-Nummer: 3335 ADR: 9 III |