5-Chlor-2-fluorbenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5415-1G
PC5415-5G
APOSPC5415-1GEA
49.3
EUR
APOSPC5415-1G
APOSPC5415-5G
5-Chlor-2-fluorbenzolsulfonamid
5-Chlor-2-fluorbenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₅ClFNO₂S Schmelzpunkt: 126…136 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094289 CAS-Nummer: 351003-57-1 |