3-Chlor-2-fluorbenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5414-5G PC5414-10G
APOSPC5414-5GEA 165 EUR
APOSPC5414-5G APOSPC5414-10G
3-Chlor-2-fluorbenzolsulfonamid
3-Chlor-2-fluorbenzolsulfonamid
Formel: C₆H₅ClFNO₂S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 351003-58-2