2-Brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5411-1G
PC5411-5G
APOSPC5411-1GEA
34.8
EUR
APOSPC5411-1G
APOSPC5411-5G
2-Brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
2-Brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Formel:
C₇H₅BrF₃NO₂S Schmelzpunkt: 185…189 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
351003-61-7 |