4-Brom-2-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5401-1G
PC5401-5G
APOSPC5401-1GEA
23.2
EUR
APOSPC5401-1G
APOSPC5401-5G
4-Brom-2-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
4-Brom-2-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Formel:
C₇H₅BrF₃NO₂S Schmelzpunkt: 157…158 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094284 CAS-Nummer: 351003-62-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...