2,3,5-Trifluor-4-(trifluormethyl)pyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC5387-1G
PC5387-5G
APOSPC5387-1GEA
139
EUR
APOSPC5387-1G
APOSPC5387-5G
2,3,5-Trifluor-4-(trifluormethyl)pyridin 97%
Formel:
C₆HF₆N Siedepunkt: 102…104 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
675602-93-4 |