2-Chloro-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5376-1G PC5376-500MG
APOSPC5376-1GEA 270 EUR
APOSPC5376-1G APOSPC5376-500MG
2-Chloro-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂ClF₄N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11226610
CAS-Nummer: 1159512-39-6