3-(Difluormethoxy)benzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-(Difluoromethoxy)phenyl)methanol
PC5371-1G
PC5371-5G
APOSPC5371-1GEA
185
EUR
APOSPC5371-1G
APOSPC5371-5G
3-(Difluormethoxy)benzylalkohol 98%
3-(Difluormethoxy)benzylalkohol
Formel:
C₈H₈F₂O₂ Siedepunkt: 95…100 °C/3.3mmHg Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236227 CAS-Nummer: 125903-81-3 |