3-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC5366-1G
PC5366-5G
APOSPC5366-1GEA
156
EUR
APOSPC5366-1G
APOSPC5366-5G
3-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₂BrF₄N Siedepunkt: 80 °C/35mmHg Dichte: 1.796 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 96.11 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11226613 CAS-Nummer: 1159512-36-3 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |