2-Brom-6-chlor-4-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-6-chloro-4-trifluoromethoxyaniline
PC53547-1G
PC53547-5G
PC53547-25G
APOSPC53547-1GEA
94.4
EUR
APOSPC53547-1G
APOSPC53547-5G
APOSPC53547-25G
2-Brom-6-chlor-4-(trifluormethoxy)anilin
2-Brom-6-chlor-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel:
C₇H₄BrClF₃NO Molekulargewicht: 290.47 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16618925 CAS-Nummer: 1228108-74-4 |