5H-Octafluoropentanoyl chloride 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC5351-1G PC5351-5G PC5351-10G
APOSPC5351-1GEA 65.5 EUR
APOSPC5351-1G APOSPC5351-5G APOSPC5351-10G
5H-Octafluoropentanoyl chloride 95%
5H-Octafluoropentanoyl chloride
Formel: C₅HClF₈O
Siedepunkt: 85…88 °C
Dichte: 1,67 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00153221
CAS-Nummer: 376-71-6
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR