4-Brom-3-chlor-2-fluoriodbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53459-25G PC53459-5G
APOSPC53459-25GEA 308 EUR
APOSPC53459-25G APOSPC53459-5G
4-Brom-3-chlor-2-fluoriodbenzol
4-Brom-3-chlor-2-fluoriodbenzol
Formel: C₆H₂BrClFI
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09878167
CAS-Nummer: 1000573-03-4