2'-Brom-6'-fluoracetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2-Bromo-6-fluorophenyl)ethanone
PC53409-5G PC53409-25G
APOSPC53409-5GEA 87 EUR
APOSPC53409-5G APOSPC53409-25G
2'-Brom-6'-fluoracetophenon 98%
2'-Brom-6'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆BrFO
Molekulargewicht: 217.04 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13193629
CAS-Nummer: 928715-37-1