4-Brom-2-fluor-5-nitrobenzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53378-10G
PC53378-1G
PC53378-5G
APOSPC53378-10GEA
149
EUR
APOSPC53378-10G
APOSPC53378-1G
APOSPC53378-5G
4-Brom-2-fluor-5-nitrobenzaldehyd 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃BrFNO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10758067 CAS-Nummer: 679839-39-5 |