2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluorbiphenyl 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5325-1G
PC5325-5G
APOSPC5325-1GEA
49.3
EUR
APOSPC5325-1G
APOSPC5325-5G
2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluorbiphenyl 97%
2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluorobiphenyl
Formel:
C₁₂H₂F₈ Schmelzpunkt: 82…84 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000312 CAS-Nummer: 3883-86-1 UN-Nummer: 3152 ADR: 9,II |