Octafluoroadipic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5320-5G PC5320-250MG PC5320-1G
APOSPC5320-5GEA 79.9 EUR
APOSPC5320-5G APOSPC5320-250MG APOSPC5320-1G
Octafluoroadipic acid 97%
Formel: C₆H₂F₈O₄
Siedepunkt: 165 °C/1mmHg
Schmelzpunkt: 132…134 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066405
CAS-Nummer: 336-08-3
EINECS: 206-407-1