1,3-Difluor-2,4-dimethoxybenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53105-1G
PC53105-5G
APOSPC53105-1GEA
105
EUR
APOSPC53105-1G
APOSPC53105-5G
1,3-Difluor-2,4-dimethoxybenzol
1,3-Difluoro-2,4-dimethoxybenzene
Formel:
C₈H₈F₂O₂ Siedepunkt: 48…51 °C/1mmHg Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09800643 CAS-Nummer: 195136-69-7 |