1-Iodperfluorbutan 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC5310-100G PC5310-25G PC5310-500G
APOSPC5310-100GEA 120 EUR
APOSPC5310-100G APOSPC5310-25G APOSPC5310-500G
1-Iodperfluorbutan 98%
1-Iodperfluorbutan
Formel: C₄F₉I
Siedepunkt: 64…66 °C
Dichte: 2,01 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001062
CAS-Nummer: 423-39-2
EINECS: 207-025-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR