3-Brom-6-chlor-2-fluorbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53021-1G PC53021-5G PC53021-10G PC53021-25G
APOSPC53021-1GEA 30.6 EUR
APOSPC53021-1G APOSPC53021-5G APOSPC53021-10G APOSPC53021-25G
3-Brom-6-chlor-2-fluorbenzaldehyd
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrClFO
Molekulargewicht: 237.4500 g/mol
Schmelzpunkt: 92…93 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11111905
CAS-Nummer: 886615-30-1