N-Acetyl-5-brom-2-fluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5'-Bromo-2'-fluoroacetanilide
PC53006-1G
PC53006-5G
APOSPC53006-1GEA
158
EUR
APOSPC53006-1G
APOSPC53006-5G
N-Acetyl-5-brom-2-fluoranilin 98%
N-Acetyl-5-brom-2-fluoranilin
Formel:
C₈H₇BrFNO Schmelzpunkt: 113 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12546480 CAS-Nummer: 88288-12-4 |