4-(4-Fluorphenoxy)piperidin Hydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC530028-1G PC530028-5G
APOSPC530028-1GEA 313 EUR
APOSPC530028-1G APOSPC530028-5G
4-(4-Fluorphenoxy)piperidin Hydrochlorid 97%
4-(4-Fluorphenoxy)piperidin Hydrochlorid
Formel: C₁₁H₁₅ClFNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115015
CAS-Nummer: 3202-34-4