1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(4-Trifluoromethylphenyl)-1-carboxycyclopropane, 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanecarboxylic acid
PC530020-1G PC530020-250MG
APOSPC530020-1GEA 482 EUR
APOSPC530020-1G APOSPC530020-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₉F₃O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07374440
CAS-Nummer: 886366-13-8